Få mere at vide
MP Biomedicals Hurtig SARS-CoV-2/Influenza A+B Antigen Duo Testkort
Shop alle MP Biomedical produkterBeskrivelse
- Rapid SARS-CoV-2/Influenza A+B Antigen Duo Test Card er en immunokromatografisk lateral flow-enhed, der anvender princippet om dobbelt antistof sandwich-metoden.
- Anti-SARS-CoV-2, anti-influenza A og anti-influenza B antistoffer immobiliseres henholdsvis på nitrocellulosemembranen som tre individuelle testlinjer (CoV-linje, Flu A-linje og Flu B-linje) i testapparatets testvindue.
- Når prøven tilsættes, migrerer den ved kapillærdiffusion gennem striben for at rehydrere de guldkonjugerede komplekser.
- Hvis de er til stede ved eller over detektionsgrænsen, vil virale antigener reagere med guldkonjugerede komplekser og danne partikler, som fortsætter med at migrere langs striben indtil testzonen (T), hvor de fanges af de immobiliserede anti-SARS-CoV-2 eller anti-influenza A eller anti-influenza B antistoffer for at danne en synlig rød linje, som indikerer positive testresultater.
- Fraværet af dette farvede bånd i testvinduet indikerer et negativt testresultat.
- De guldkonjugerede komplekser vil fortsætte med at migrere alene, indtil de bliver fanget af immobiliseret antistof i kontrolzonen (C) for at danne en rød linje, som indikerer testens gyldighed.
- CE-mærke
- Kun til professionel brug
- Præcist resultat inden for 15 til 20 minutter
- Ét-trins procedure
- Intet udstyr er nødvendigt
- Ingen krydsreaktion
- Høj følsomhed, specificitet og nøjagtighed
- Denne test må kun bruges af professionelt medicinsk personale, ikke til hjemmetestning. Det kan ikke bruges alene som grundlag for diagnosticering og udelukkelse af tilfælde.
Tekniske data
Tekniske data
| CE-mærke | Selvudnævnt |
| Clia kompleksitet | Ikke relevant |
| Detekterbare analytter | SARS-CoV-2, Influenza A nukleoprotein-antigener, Influenza B nukleoprotein-antigener |
| Detektionsmetode | Immunokromatografisk lateral flow |
| Format | Testkort |
| Prøvetype | Humane næsepodninger, humane nasofarynkeale podninger, humane orofaryngeale vatpinde |
| Følsomhed | SARS-CoV-2: 1,3 x 102 TCID{50}/ml, Influenza A: 1,78 x 102 TCID{50}/ml, Influenza B: 1,17 x 103 TCID{50}/ml |
| Type | Hurtigtest |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Hurtig og kvalitativ bestemmelse af SARS-CoV-2, influenza type A og type B viralt antigen i næsepabbe, nasofarynkleale eller orofaryngeale vatpinde |
| Vis mere |