Beskrivelse
- Rapid Salmonella typhi IgG/IgM Combo Test Card er en immunokromatografisk membranassay.
- Den er designet til hurtig kvalitativ bestemmelse af IgG- og IgM-antistoffer mod Salmonella typhi i humant serum, plasma eller fuldblod.
- S. typhi-antigenerne-kolloidalt guld konjugeret kombineres med specifikke antistoffer (IgG og/eller IgM) af S. typhi, hvis de findes i prøven.
- Disse komplekser bevæger sig til testområderne ved kapillaritet og opfanges af anti-S. typi IgG og/eller IgM-antistoffer er forudimmobiliseret i membranen, hvilket fører til dannelse af farvet bånd og indikerer et positivt testresultat.
- Denne test må kun bruges af sundhedsprofessionelle. Det kan ikke bruges alene som grundlag for diagnosticering og udelukkelse af tilfælde.
- CE-mærket
- Præcist resultat inden for 20 minutter
- Ét-trins procedure
- Til professionelt brug
Tekniske data
Tekniske data
| CE-mærke | Selvudnævnt |
| Clia kompleksitet | Ikke relevant |
| Detekterbare analytter | Salmonella-antigen |
| Format | Testkort |
| Prøvetype | Menneskeligt helblod, menneskeligt serum, menneskeligt plasma |
| Følsomhed | Bestemt ved kemiluminescensmetoden: 2,38 (S/CO-værdi) for Salmonella typi IgG 2,57 (S/CO-værdi) for Salmonella typhi IgM |
| Type | Hurtigtest |
| Til brug med (applikation) | Til kvalitativ påvisning af Salmonella typhi-antistoffer i menneskeligt helblod, serum eller plasma. Testen har til formål at hjælpe med hurtig diagnose af S. typhi-infektion, som er ansvarlig for tyfus. |
| Form | Klar-til-brug (RTU) |