Få mere at vide
Thermo Scientific™ RapID™ QC sæt
Beskrivelse
Sikre højtydende produkter, reproducerbare kliniske testresultater og konsekvent mikrobiologisk evaluering af lægemidler og fødevarer med Thermo Scientific™ Culti-Loops™ kvalitetskontrolorganismer. Thermo Scientific™ RapID™ QC-sæt inkluderer et sæt klar-til-brug QC-organismer i Culti-Loops format, som er brugsklare, bakteriologiske engangsløkker indeholdende stabiliserede, levedygtige mikroorganismer i en unik gelmatrix.
Tillid Thermo Scientific kvalitetskontrolorganismer for kvalitetsresultater, du kan stole på, bakket op af over 30 års ekspertise inden for fremstilling og pakning af kontrollerede mikroorganismer.
Bekvemmelighed
- Reducer tid og unødvendige omkostninger til laboratorieressourcer med en direkte-streak-podningsløkke, der ikke kræver rehydrering.
Effekt
- Opnå forbedret levedygtighed og restitution med proprietære gel-konserverede organismer.
Værdi
- Konsolider bestillingstid og forsendelsesomkostninger ved at henvende sig til én leverandør for dyrkningsmedier og kvalitetskontrolorganismer af høj kvalitet.
Tillid
- Opnå fuldstændig sporbarhed med ATCC™ Licens afledte stammer.
Effektivitet
- Opnå nøjagtig og praktisk dokumentation med aftagelige, overførbare etiketter.
Sikkerhed
- Reducer risikoen for kontaminering og infektion uden håndtering af organismer.
- Mere end 600 kvalitetskontrolorganismer, inklusive praktiske sæt til almindeligt anvendte identifikationssystemer
- ISO certificeret, cGMP (nuværende Good Manufacturing Practices) kompatibel, FDA-registreret
- ATCC™ Licenseret derivatprogram medlem
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
*De ATCC Licenseret Derivative™ Emblem, den ATCC Licenseret Derivative™ ordmærke, og ATCC katalogmærker er varemærker tilhørende ATCC™ . Thermo Fisher Scientific har licens til at bruge disse varemærker og til at sælge produkter afledt af ATCC™ kulturer.
Tekniske data
Tekniske data
| ATCC® | 13048TM* |
| Certificeringer/compliance | ISO certificeret, cGMP (nuværende Good Manufacturing Practices) kompatibel, FDA-registreret |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Oversigt | RapID™ STR QC sæt/4 |
| Format | Culti-Loops |
| Produkttype | STR QC sæt |
| Målorganismeklasse | Organisme sæt |
| Test Type | Kvalitativ QC |
| Emballagetype | 5 løkker/pakke |
| Mængde | 5 løkker/Pk. |
| Vis mere |