Få mere at vide
Thermo Scientific™ RapID™ QC sæt
Artikelnummer. 12925983
Mængde:
5 løkker/Pk.
Produkttype:
ANA II QC sæt
ET QC sæt
GÆR PLUS QC sæt
NF Plus QC sæt
NH QC sæt
SS/u QC sæt
STAPH PLUS QC sæt
STR QC sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 12925983
Brand: Thermo Scientific™ R4653053
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå hurtigere restitution, forbedret levedygtighed og direkte-streak-to-plate-egenskaber med QC-organismer fremstillet ved hjælp af en uovertruffen proprietær gelkonserveringsproces.
Sikre højtydende produkter, reproducerbare kliniske testresultater og konsekvent mikrobiologisk evaluering af lægemidler og fødevarer med Thermo Scientific™ Culti-Loops™ kvalitetskontrolorganismer. Thermo Scientific™ RapID™ QC-sæt inkluderer et sæt klar-til-brug QC-organismer i Culti-Loops format, som er brugsklare, bakteriologiske engangsløkker indeholdende stabiliserede, levedygtige mikroorganismer i en unik gelmatrix.
Tillid Thermo Scientific kvalitetskontrolorganismer for kvalitetsresultater, du kan stole på, bakket op af over 30 års ekspertise inden for fremstilling og pakning af kontrollerede mikroorganismer.
Bekvemmelighed
  • Reducer tid og unødvendige omkostninger til laboratorieressourcer med en direkte-streak-podningsløkke, der ikke kræver rehydrering.
Effekt
  • Opnå forbedret levedygtighed og restitution med proprietære gel-konserverede organismer.
Værdi
  • Konsolider bestillingstid og forsendelsesomkostninger ved at henvende sig til én leverandør for dyrkningsmedier og kvalitetskontrolorganismer af høj kvalitet.
Tillid
  • Opnå fuldstændig sporbarhed med ATCC™ Licens afledte stammer.
Effektivitet
  • Opnå nøjagtig og praktisk dokumentation med aftagelige, overførbare etiketter.
Sikkerhed
  • Reducer risikoen for kontaminering og infektion uden håndtering af organismer.
  • Mere end 600 kvalitetskontrolorganismer, inklusive praktiske sæt til almindeligt anvendte identifikationssystemer
  • ISO certificeret, cGMP (nuværende Good Manufacturing Practices) kompatibel, FDA-registreret
  • ATCC™ Licenseret derivatprogram medlem
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
*De ATCC Licenseret Derivative™ Emblem, den ATCC Licenseret Derivative™ ordmærke, og ATCC katalogmærker er varemærker tilhørende ATCC™ . Thermo Fisher Scientific har licens til at bruge disse varemærker og til at sælge produkter afledt af ATCC™ kulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 29212TM*
Certificeringer/compliance ISO certificeret, cGMP (nuværende Good Manufacturing Practices) kompatibel, FDA-registreret
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt RapID™ SS/u QC-sæt/5
Format Culti-Loops
Produkttype SS/u QC sæt
Målorganismeklasse Organisme sæt
Test Type Kvalitativ QC
Emballagetype 5 løkker/pakke
Mængde 5 løkker/Pk.
Arter Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae, Proteus mirabilis, Serratia marcescens