Få mere at vide
Thermo Scientific™ RapID™ QC sæt
Artikelnummer. 12915983
Skift visning
Mængde:
5 løkker/Pk.
Produkttype:
ANA II QC sæt
ET QC sæt
GÆR PLUS QC sæt
NF Plus QC sæt
NH QC sæt
SS/u QC sæt
STAPH PLUS QC sæt
STR QC sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype unitSize
12915983 5 løkker/Pk. STR QC sæt Hver
12995973 5 løkker/Pk. ANA II QC sæt Hver
12905983 5 løkker/Pk. NH QC sæt Hver
12975973 5 løkker/Pk. STAPH PLUS QC sæt Hver
12925983 5 løkker/Pk. SS/u QC sæt Hver
12978244 5 løkker/Pk. NF Plus QC sæt Pakke med 5
12955983 5 løkker/Pk. GÆR PLUS QC sæt Hver
12945983 5 løkker/Pk. ET QC sæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Artikelnummer. 12915983 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4653052
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Opnå hurtigere restitution, forbedret levedygtighed og direkte-streak-to-plate-egenskaber med QC-organismer fremstillet ved hjælp af en uovertruffen proprietær gelkonserveringsproces.
Sikre højtydende produkter, reproducerbare kliniske testresultater og konsekvent mikrobiologisk evaluering af lægemidler og fødevarer med Thermo Scientific™ Culti-Loops™ kvalitetskontrolorganismer. Thermo Scientific™ RapID™ QC-sæt inkluderer et sæt klar-til-brug QC-organismer i Culti-Loops format, som er brugsklare, bakteriologiske engangsløkker indeholdende stabiliserede, levedygtige mikroorganismer i en unik gelmatrix.
Tillid Thermo Scientific kvalitetskontrolorganismer for kvalitetsresultater, du kan stole på, bakket op af over 30 års ekspertise inden for fremstilling og pakning af kontrollerede mikroorganismer.
Bekvemmelighed
  • Reducer tid og unødvendige omkostninger til laboratorieressourcer med en direkte-streak-podningsløkke, der ikke kræver rehydrering.
Effekt
  • Opnå forbedret levedygtighed og restitution med proprietære gel-konserverede organismer.
Værdi
  • Konsolider bestillingstid og forsendelsesomkostninger ved at henvende sig til én leverandør for dyrkningsmedier og kvalitetskontrolorganismer af høj kvalitet.
Tillid
  • Opnå fuldstændig sporbarhed med ATCC™ Licens afledte stammer.
Effektivitet
  • Opnå nøjagtig og praktisk dokumentation med aftagelige, overførbare etiketter.
Sikkerhed
  • Reducer risikoen for kontaminering og infektion uden håndtering af organismer.
  • Mere end 600 kvalitetskontrolorganismer, inklusive praktiske sæt til almindeligt anvendte identifikationssystemer
  • ISO certificeret, cGMP (nuværende Good Manufacturing Practices) kompatibel, FDA-registreret
  • ATCC™ Licenseret derivatprogram medlem
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
*De ATCC Licenseret Derivative™ Emblem, den ATCC Licenseret Derivative™ ordmærke, og ATCC katalogmærker er varemærker tilhørende ATCC™ . Thermo Fisher Scientific har licens til at bruge disse varemærker og til at sælge produkter afledt af ATCC™ kulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 13048TM*
Certificeringer/compliance ISO certificeret, cGMP (nuværende Good Manufacturing Practices) kompatibel, FDA-registreret
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt RapID™ STR QC sæt/4
Format Culti-Loops
Produkttype STR QC sæt
Målorganismeklasse Organisme sæt
Test Type Kvalitativ QC
Emballagetype 5 løkker/pakke
Mængde 5 løkker/Pk.
Arter Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus saprophyticus, Enterobacter aerogenes, Oligella ureolytica, Enterococcus durans, Enterococcus faecalis, Streptococcus gallolyticus, Streptococcus pyogenes