Få mere at vide
Thermo Scientific™ RapID™ Nitrat A-reagens
Artikelnummer. 13285559
Skift visning
Mængde:
15 ml/hætteglas
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13285559 15 ml/hætteglas 15ml
1 options
Artikelnummer. 13285559 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R8309003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00 DKK
    224.43 DKK / 15ml
    Spare 10.57 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Gennemfør Thermo Scientific™ RapID™ System Nitrit test ved hjælp af klar-til-brug Thermo Scientific RapID Nitrat A-reagens.
Gennemfør Thermo Scientific™ RapID™ System Nitrit test ved hjælp af Thermo Scientific RapID Nitrat A-reagens.
Dette produkt er til brug med RapID CB PLUS System (R8311008), RapID NF PLUS System (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001), RapID STAPH PLUS System (R8309003) og RapID NH System (R8311001).
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt RapID Nitrat A-reagens
CE-mærke Ja
Format Hætteglas
Til brug med (udstyr) RapID CB PLUS System (R8311008), RapID NF PLUS System (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001), RapID STAPH PLUS System (R8309003, RapID NH System (R8311001)
Emballagetype 1 æske
Mængde 15 ml/hætteglas