Få mere at vide
Thermo Scientific™ RapID™ NH System
Beskrivelse
Identificer over 30 taxa inklusive Neisseria, Moraxella, Haemophilus og relaterede mikroorganismer på kun fire timer ved hjælp af Thermo Scientific™ RapID™ NH System, et identifikationssystem baseret på enzymteknologi.
- Et-trins podning —reducerede forberedelsestiden for øget produktivitet
- Manuel mikrobiel identifikation gjorde let —ingen olie, ingen pipettering, ingen 24-timers inkubation
- Fire timers inkubation*— hurtigere tid til resultat for hurtigere respons
- Fælles procedure —reduceret materialeforbrug sparer tid og penge
- Synlige farvereaktioner —reduceret subjektivitet reducerer gentagen testning
- Bedre rapportering —mere dækning, avancerede opdateringer
*To timers inkubation for RapID SS/u.
En klar plastbakke indeholder reagensimprægnerede brønde, hvilket muliggør samtidig inokulering af hvert hulrum med et forudbestemt volumen inokulum. En suspension af testorganisme i RapID Podevæske bruges som inokulum, der rehydrerer og initierer testreaktioner.
Efter inkubation undersøges hvert hulrum for reaktivitet ved at notere udviklingen af en farve. I nogle tilfælde skal reagenser tilsættes til hulrummene for at give en farveændring. Det resulterende mønster af positive og negative score bruges som grundlag for identifikation af testisolatet ved sammenligning af testresultater med reaktivitetsmønstre gemt i en database eller ved brug af et computergenereret kodekompendium (ERIC ).
Kræver:
RapID Plet indol, (R8309002); RapID Nitrat A, (R8309003); RapID Nitrat B (R8309004); RapID Inokulationsvæske, (R8325102 )
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Oversigt | RapID NH System |
| CE-mærke | Ja |
| Detekterbare analytter | Neisseria, Moraxella, Haemophilus |
| Emballagetype | 1 æske |
| Mængde | 20 paneler/sæt |