Få mere at vide
MP Biomedicals Kort for hurtig influenza A testkort (Influenza A)
Artikelnummer. 30280599 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Detekterbare analytter:
Influenza
Artikelnummer. Detekterbare analytter
30280599 Influenza
1 options
Artikelnummer. 30280599 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07FLUA020
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Rapid Influenza A Test Card (Influenza A) bruges til kvalitativ påvisning af influenza type A nukleoproteinantigener i nasofarynhvalppinde, næsepabbe og næseaspiratprøver.
  • Rapid Influenza A Antigen Test Card benytter princippet om immunokromatografi.
  • Mus antiinfluenza A immobiliseres på nitrocellulosemembranen som én individuel testlinje (T-linje) i testvinduet på testenheden.
  • Når testprøven strømmer gennem membranen i testenheden, danner den farvede mus antiinfluenza A-antistoffer-kolloidalt guldkonjugat komplekser med influenza A-virale antigener, hvis de er til stede i prøven.
  • Dette kompleks bevæger sig videre på membranen til testområdet, hvor det fanges af museanti-influenza A-antistofferne, der er pålagt membranen, hvilket fører til dannelsen af et farvet bånd, som indikerer positive testresultater.
  • Fraværet af dette farvede bånd i testvinduet indikerer et negativt testresultat.
  • En indbygget kontrollinje vil altid dukke op i testvinduet, når testen udføres korrekt, uanset om influenza A-virale antigener er til stede eller ikke er i prøven.
  • Præcist resultat inden for 15 minutter
  • Ét-trins procedure, intet udstyr nødvendigt
  • Ingen krydsreaktion
  • Høj følsomhed, specificitet og nøjagtighed
  • CE-mærke
  • Kun til professionel brug
  • Denne test må kun bruges af sundhedspersonale, ikke til hjemmetestning. Det kan ikke bruges alene som grundlag for diagnosticering og udelukkelse af tilfælde.
Tekniske data
CE-mærke Selvudnævnt
Clia kompleksitet Ikke relevant
Detekterbare analytter Influenza
Detektionsmetode Immunokromatografisk lateral flow
Format Testkort
Prøvetype Menneskelig nasofaryngeal podning, menneskelig næsepind, prøver af næseaspirat
Følsomhed 1,2 x 103 TCID{50}/ml
Type Hurtigtest
Til brug med (applikation) Kvalitativ påvisning af influenza type A nukleoproteinantigener i humane nasofaryngeale podninger, næsepabbe og aspiratprøver af næseaspirater
Form Klar-til-brug (RTU)