Få mere at vide
MP Biomedicals Hurtig Influenza A + B Antigentestkort
Artikelnummer. 30280600 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Detekterbare analytter:
Influenza A, Influenza B
Artikelnummer. Detekterbare analytter
30280600 Influenza A, Influenza B
1 options
Artikelnummer. 30280600 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07FLUA020AG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Rapid Influenza A+B Antigen Test Card bruges til kvalitativ påvisning af influenza type A og type B nukleoproteinantigener i nasofaryngeale podninger, næsepabbe og næseaspirationsprøver.
  • Rapid Influenza A+B Antigen Test Card er en immunokromatografisk membranassay, der bruger meget følsomme monoklonale antistoffer til at påvise influenza type A og B nukleoproteinantigener i nasofarynkneale podninger og nasale aspiratprøver.
  • Reagenspadden på teststrimlen indeholder kolloidalt guld forbundet med monoklonale antistoffer mod influenzavirus A og B; reaktionsmembranen indeholder de sekundære antistoffer mod virus A eller mod B samt de polyklonale antistoffer mod museglobulinet, som er præ-immobiliseret på membranen.
  • Denne test må kun bruges af sundhedspersonale, ikke til hjemmetestning. Det kan ikke bruges alene som grundlag for diagnosticering og udelukkelse af tilfælde.
  • Præcist resultat inden for 10 minutter
  • Ét-trins procedure, intet udstyr nødvendigt
  • Ingen krydsreaktion
  • Høj følsomhed, specificitet og nøjagtighed
  • CE-mærke
  • Kun til professionel brug
  • Denne test må kun bruges af sundhedspersonale, ikke til hjemmetestning. Det kan ikke bruges alene som grundlag for diagnosticering og udelukkelse af tilfælde.
Tekniske data
CE-mærke Selvudnævnt
Clia kompleksitet Ikke relevant
Detekterbare analytter Influenza A, Influenza B
Detektionsmetode Immunokromatografisk lateral flow
Format Testkort
Prøvetype Humane nasofarynkeale podninger, Humane næsepind, Humane næseaspiratprøver
Følsomhed Influenza A: 1,2 x 103 TCID{50}/ml, Influenza B: 1,0 x 104 TCID{50}/ml
Type Hurtigtest
Til brug med (applikation) Kvalitativ påvisning af influenza type A og type B nukleoproteinantigener i nasofaryngeale podninger, næsepabbe og nasale aspiratprøver
Form Klar-til-brug (RTU)