Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Hurtige forbrændingsanlæg
Artikelnummer. 10489692
Spænding:
220 V
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10489692
Brand: Gestigkeit Harry™ SVR/E
Kun null tilbage
Tekniske data
Temperatur (metrisk) 950 °C
Type Hurtig forbrændingsovn
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 7 kg
Elektriske krav 230 V 2500 w
Spænding 230 V
Watt 2500 w