Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Hurtige forbrændingsanlæg
Spænding:
220 V
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Temperatur (metrisk) | 950 °C |
| Type | Hurtig forbrændingsovn |
| Vise | Digital |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vægt (metrisk) | 7 kg |
| Elektriske krav | 220 V 2500 w |
| Spænding | 220 V |
| Watt | 2500 w |