Få mere at vide
Thermo Scientific™ RAPID™ Hp StAR™ Lateral Flow Kit
Artikelnummer. 13275619
Skift visning
Mængde:
20 prøver
Pakningsstørrelse:
20 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13275619 20 prøver 20 tests
1 options
Artikelnummer. 13275619 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K6714112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6285.00 DKK
    1884.88 DKK / 20 tests
    Spare 4400.12 DKK
    70% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Detekter hurtigt Helicobacter pylori- antigener i humane afføringsprøver med dette laterale flow immunokromatografiske assay.
Detekter hurtigt Helicobacter pylori- antigen direkte fra fækale prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ RAPID™ Hp StAR™ Lateral Flow Kit ved hjælp af immunokromatografisk analyse. Testen bruger de samme meget specifikke monoklonale antistoffer, der anvendes i Thermo Scientific™ Forstærket IDEIA Hp StAR™ (K663011-2) kombineret med et amplificeret indfangningsreagens for at give øget sensitivitet og specificitet.
RAPID Hp StAR Lateral Flow Kit kan bruges til at hjælpe med diagnosticering af H.pylori-infektion hos voksne og børn og kan også bruges til at overvåge udryddelsesterapi.
Helicobacter pylori- infektion er en af de mest almindelige årsager til gastritis og er involveret i mavesår, duodenalsår og gastrisk adenocarcinom. Det er også det forårsagende middel i en høj procentdel af dyspepsitilfælde.
H.pylori -bakterier har tilpasset sig til at leve i det sure miljø i maven. Enzymet urease spalter urinstof til ammoniak og kuldioxid og neutraliserer dermed syren og gør det muligt for H. pylori at overleve de bakteriedræbende tilstande i maven. Produktionen af katalase og superoxiddismutase beskytter bakterierne mod neutrofile angreb i maveslimhinden 1 .
Brug RAPID™ Hp StAR ™ Lateral flow-kit til den indledende diagnose af H.pylori -infektioner samt til overvågning af udryddelsessucces fire til seks uger efter afslutning af eradikeringsterapi og også til diagnosticering af geninfektion.
    • Hurtige resultater - inden for 15 minutter efter modtagelse af testprøve
    • Simple brugsklare reagenser plus alle assays følger den samme grundlæggende metode
    • Fremragende følsomhed og specificitet - højkvalitets, velkarakteriserede antistoffer, der anvendes i analysen, giver fremragende sensitivitet og specificitet
    • Letlæselige resultater
    • Lang holdbarhed - typisk 24 måneder.
Et amplificeret indfangningsreagens, der inkorporerer streptavidin, er bundet til en nitrocellulosemembran. To forskellige monoklonale antistoffer, der er specifikke for H. pylori- antigen, tørres på en anden membran i bunden af strimlen. Et af disse monoklonale antistoffer er konjugeret til kolloidt guld, og det andet er konjugeret til biotin. Når strimlen dyppes i den fortyndede afføringsprøve, bevæger den flydende prøve sig op ad strimlen ved kapillærvirkning, hvorved de to monoklonale antistofkonjugater opløses. Ethvert H. pylori- antigen, der er til stede i prøven, vil binde til de to solubiliserede monoklonale antistofkonjugater for at danne et antigen-antistofkompleks. Hvert kompleks vil bestå af antigen, bundet til både monoklonalt antistof konjugeret til kolloidt guld, og monoklonalt antistof konjugeret til biotin. Dette kompleks migrerer længere op ad strimlen, indtil det når streptavidinindfangningsreagenset, som fanger biotinelementet i antigen-antistofkomplekset, immobiliserer hele komplekset og danner en lilla-lyserød linje. Resterende ubundet kolloidt guldkonjugat fortsætter med at migrere op ad strimlen og fanges af et anti-mus polyklonalt antistof, der er immobiliseret på kontrolområdet af nitrocellulosen, og danner en anden lilla-lyserød linje, hvilket indikerer, at testen har udført korrekt.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt RAPID™ Hp StAR™ Lateral Flow Kit ved hjælp af kromatografisk analyse
Detekterbare analytter H. pylori antigen
Prøvetype Fækal
Type Lateral Flow Kit
Til brug med (applikation) Detektion af enzymimmunoassay
Inkluderer 25 x træpinde, 20 x gennemsigtige reagensglas, 20 x pasteurpipetter, 20 x teststrimler leveret klar til brug i en genlukkelig foliepose, prøvefortynder, brugsanvisning.
Mængde 20 prøver