Få mere at vide
MP Biomedicals Hurtig H. pylori Antigentestkort
Artikelnummer. 30280612 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Clia kompleksitet:
Ikke relevant
Artikelnummer. Clia kompleksitet
30280612 Ikke relevant
1 options
Artikelnummer. 30280612 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 07HPY025ST
 Begrænset vare
På lager
Rapid H. pylori Antigen Test Card bruges til kvalitativ påvisning af Helicobacter pylori-antigener i humane afføringsprøver.
  • Rapid H. pylori Antigen Test Card er en immunokromatografisk membranassay, der bruger meget følsomme antistoffer til at påvise H. pylori-antigener i afføringsprøver.
  • Reagenspuden på teststrimlen indeholder rødfarvet kolloidalt guld konjugeret med antistoffer mod H. pylori-antigener.
  • Reaktionsmembranen indeholder sekundære antistoffer mod H. pylori-antigener, som er præ-immobiliseret i testlinjen.
  • Denne test må kun bruges af sundhedsprofessionelle. Det kan ikke bruges alene som grundlag for diagnosticering og udelukkelse af tilfælde.
  • CE-mærket
  • Nøjagtigt resultat inden for 10 minutter
  • Ét-trins procedure
  • Ingen krydsreaktion
  • Høj følsomhed
  • Til professionelt brug
Tekniske data
CE-mærke Selvudnævnt
Clia kompleksitet Ikke relevant
Detekterbare analytter H. pylori-antigen
Prøvetype Menneskelig afføringsprøve
Følsomhed 99.00%
Type Hurtigtest
Engangs Engangsbrug
Form Klar-til-brug (RTU)