Få mere at vide
Thermo Scientific™ Indsatser og plader til RED-enhed til hurtig ligevægtsdialyse (RED)
Artikelnummer. 10250544 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 Pladesamling
1 Værktøj
1 plade
1 tallerkensæt
10 indsatser
10 plader
10 tallerkensæt
2 plader
250 indsatser
5 tallerkensæt
50 indsatser
Produkttype:
Konkurrence RØD enhedsbundplade
RØD enhed Genanvendelig bundplade
RØD enhed til engangsbasisplader
RØD enhed til engangsplade med indsatser
Rød enhedsindsats
RED Device Insert Removal Tool
Pakningsstørrelse:
1 sæt
50 enheder
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 5
Pakke med 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
10250544 50 indsatser Rød enhedsindsats 50 enheder
10066903 1 tallerkensæt RØD enhed til engangsplade med indsatser Hver
11804201 5 tallerkensæt RØD enhed til engangsplade med indsatser Pakke med 5
11522641 10 plader RØD enhed til engangsplade med indsatser Pakke med 10
11864131 250 indsatser Rød enhedsindsats -
12311963 1 tallerkensæt RØD enhed til engangsplade med indsatser 1 sæt
12201303 10 tallerkensæt RØD enhed til engangsplade med indsatser Pakke med 10
10686554 1 Pladesamling Konkurrence RØD enhedsbundplade Hver
11776456 10 indsatser Konkurrence RØD enhedsbundplade Pakke med 10
11786456 50 indsatser Konkurrence RØD enhedsbundplade Pakke med 50
11884191 2 plader RØD enhed til engangsbasisplader Pakke med 2
11894191 10 plader RØD enhed til engangsbasisplader Pakke med 10
10731585 1 plade RØD enhed Genanvendelig bundplade Hver
10568913 1 Værktøj RED Device Insert Removal Tool Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10250544 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89809
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ligevægtsdialyse er en metode, der bruges i plasmaproteinbindingsundersøgelser (PPB) til at bestemme mængden af frie, aktive lægemidler til stede i plasma. RED-enheden til hurtig ligevægtsdialyse (RED) er bredt accepteret som guldstandarden til måling af interaktioner mellem lægemidler og PPB.
RED-enheder til hurtig ligevægtsdialyse (RED) er blevet bredt brugt som en effektiv in vitro-teknik til at udføre plasmaproteinbindingsanalyser (PPB) i lægemiddeludvikling. Denne måling bruges til at vurdere den biologiske tilgængelighed af lægemiddelkandidater og vejleder kritiske downstream-beslutninger såsom lægemiddeldesign, in vivo-testprioritering og evaluering af lægemiddelinteraktion. RED-enheder blev udviklet gennem tæt samarbejde med den farmaceutiske industri, hvilket sikrer, at de opfylder de højeste standarder for nøjagtighed og pålidelighed i ligevægtsdialysetest.
Ligevægtsdialyse er almindeligt anvendt i lægemiddel-plasmaproteinbinding (PPB) undersøgelser for at kvantificere den frie fraktion af lægemidler i plasma. Bindingen af lægemidler til plasmaproteiner er en kritisk faktor, der påvirker deres farmakokinetik og farmakodynamik, da kun den frie fraktion af et lægemiddel kan udøve en fysiologisk effekt. Thermo Scientific Pierce RED-enheden til hurtig ligevægtsdialyse er en overlegen metode til at udføre denne analyse, fordi den leverer nøjagtige og konsistente data med kortere forberedelses- og dialysetider.
RED-enheder bruger en størrelsesdefineret dialysemembran til at kvantificere mængden af frie (aktive) lægemiddelmolekyler, der ikke er bundet til plasmaproteiner. De består af engangsindsatser og en bundplade med standard mikropladepladsbehov. Indsatserne består af to kamre ved siden af hinanden, der er adskilt af en dialysemembran, og de bruges sammen med den nødvendige bundplade eller fås som engangsplader med indsatser. Competition RED-enheder er også tilgængelige for at muliggøre konkurrerende dialyseeksperimenter med flere vævs- eller proteinvæskeprøver.
Funktioner af RED-enheder inkluderer:
  • Brugervenlige—engangsrør kræver ikke iblødsætning, samling eller specialudstyr
  • Hurtig dialyse—membranens høje overflade/volumen-forhold muliggør ligevægt på 2–4 timer
  • Høj kapacitet—Pladsbehov til 96 brønde er velegnet til automatisering
  • Behandling af flere prøver—kan bruges til 1–48 analyser/plade uden at spilde en hel plade
  • Robusthed—opdelt design eliminerer potentialet for krydskontaminering eller lækage
  • Reproducerbarhed og nøjagtighed—valideret til plasmaproteinbindingsanalyser og giver resultater, der stemmer overens med dem, der er rapporteret i litteraturen
  • Fleksibelt format—fås i præindsatte engangspolypropylenplader og pakker med individuelle indsatser
Ud over plasmaproteinbinding bruges enheden til at bestemme lægemiddelfordeling mellem røde blodlegemer og plasma, proteinbinding af levermikrosomer for at forbedre korrelationen mellem in vitro og in vivo intrinsic clearance, lægemiddelmetabolisme og farmakokinetik (DMPK) assays og konkurrence mellem vævsproteinbinding mod plasmaproteiner.
Indsatser til RED-enheder, 8K MWCO
Pierce indsatser til RED-enheder er designet til brug med en påkrævet bundplade til ligevægtsdialyseeksperimenter. Hver engangsindsats til engangsbrug er lavet af to side-om-side kamre adskilt af en O-ring-forseglet vertikal cylinder af dialysemembran (8K MWCO), der er valideret til minimal uspecifik binding. De fås i pakker med 50 eller 250 stk. og er nyttige til at teste et variabelt antal prøver pr. kørsel.
Bundplader til RED-enheder
Pierce indsatser til RED-enheder bruges enten med RED-enhedens genanvendelige bundplade lavet af højkvalitets PTFE (Teflon™) eller RED-enhedens bundplade til engangsbrug lavet af polypropylen med høj densitet. Engangsbundpladen er til engangsbrug og let, hvilket muliggør rutinemæssig automatisering. Hver bundplade kan rumme op til 48 indsatser til RED-enheder og har et standard 96-brønds pladepladsbehov med 9 x 9 mm brøndafstand for kompatibilitet med flerkanalspipetter og automatiserede væskehåndteringssystemer.
Engangsplade med indsatser til RED-enhed, 8K eller 12K MWCO
RED engangsplade med indsatser til RED-enhed er sammensat af polypropylen til engangsbrug med høj densitet og leveres forudindlæst med 48 ligevægtsdialysemembranindsatser. Hver indsats inkluderer to kamre ved siden af hinanden adskilt af en O-ring-forseglet vertikal cylinder af dialysemembran (8K eller 12K MWCO). Enheden er automationsvenlig og har et standard 96-brønds pladepladsbehov med 9 x 9 mm brøndafstand. Engangspladen kan let bortskaffes for at undgå kontaminering og rengøring, hvilket gør den nyttig, når der udføres PPB-analyser med radioaktive eller farlige materialer.
Competition-indsatser og bundplade RED-enheder, 12K MWCO
Pierce Competition RED-enheden letter analysen af samtidige lægemiddelinteraktioner og opdeling mellem flere væv for præcist at modellere in vivo-lægemiddelinteraktioner. Systemet består af engangsdialyserørindsatser (12K MWCO) og en genanvendelig bundplade lavet af kemisk inert højkvalitets PTFE, hvilket eliminerer uspecifik binding og risiko for kontaminering. Bundpladen er opdelt i kamre i forskellige størrelser til placering af 2–8 Indsatser til RED-enheder pr. brønd, hvilket muliggør konkurrerende dialyseeksperimenter med 2–15 separate vævs- eller proteinvæskeprøver. Hver Competition RED-indsats indeholder enten et eller to separate dialysekamre (hver pakke indeholder begge typer).
Applikationer af Competition RED-enheder inkluderer:
  • ADME-Tox-undersøgelser: in vitro-screening af lægemiddelfordeling mellem plasma og flere væv før in vivo-undersøgelser med dyremodeller
  • Bestem formulering af lægemiddeldosis til in vivo-undersøgelser
  • Undersøgelser af lægemiddelinteraktioner
  • Konkurrerende bindings- og dissociationskonstant bestemmelse for små molekyler versus multiple mål
RED Device Insert Removal Tool
Dette værktøj muliggør hurtig fjernelse af 8 indsatser på én gang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Ved modtagelsen opbevares indsatserne ved stuetemperatur
Oprensningsmål Bindingsligevægt, Protein
membran Cellulosemembran, dialyse
MWCO 8,0 kDa
Mængde 50 indsatser
Til brug med (applikation) Ligevægtsdialyse
Produkttype Rød enhedsindsats
Produktlinje Gennembore
Patentanmeldt.