Få mere at vide
Lonza™ Rapid Endotest - Fem forskningsprøver
Artikelnummer. 11545789
Skift visning
Produkttype:
Endotoksintesttjeneste
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11545789 Endotoksintesttjeneste Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 11545789 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. BE95103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9915.00 DKK
    8735.11 DKK / Pakke med 5
    Spare 1179.89 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Endotoksin-testtjeneste, der tilbyder forudbetalte tjenester til brugere, der ikke kræver testning i henhold til lægemiddel- eller medicinsk udstyrsbestemmelser.
  • Endotoksintesttjeneste for op til fem forskningsprøver.
  • Prøver testes ved 1:10, 1:100 og 1:1000 fortyndinger med en positiv produktkontrol.
  • Mail-in, forudbetalt service til brugere, der ikke kræver testning i henhold til lægemiddel- eller medicinsk udstyrsbestemmelser.
  • Kunder kan købe Rapid Endotest-pakker fra Lonza at indsende prøver til vores testservice for grundlæggende bestemmelse af endotoksinindholdet i deres prøve(r).
  • Foreløbige screenings- eller hæmnings-/forbedringstest udføres ikke på prøver, der indsendes gennem den forudbetalte tjeneste.
  • Medmindre andet er angivet, vil prøver blive testet ved hjælp af Kinetic-QCL™ LAL-assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Ikke i henhold til farmaceutiske eller medicinsk udstyrsbestemmelser.
Oversigt Mail-in, forudbetalt testservice.
Produkttype Endotoksintesttjeneste
Til brug med (applikation) Endotoksin test