Få mere at vide
Buerkle™ Hurtigkoblinger, NW 6,4 mm, hunforbindelser, med slangedyser
Artikelnummer. 10750413 Shop alle Bürkle produkter
Til brug med:
9,5 mm slange
Artikelnummer. 10750413
Brand: Buerkle™ 87612160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hurtig og sikker tilslutning til væsker, gasser, trykluft og vakuum. Hurtigkoblinger er ideelle ved tilslutning og adskillelse af slanger, maskiner, apparater, beholdere osv. Topkvalitet, med testet pålidelighed, lille pladsbehov, maksimalt muligt flow, nem betjening og elegant design
  • Hurtig og sikker tilslutning til væsker, gasser, trykluft og vakuum.
  • Ideel til at forbinde og adskille slanger, maskiner, apparater og beholdere.
  • Topkvalitet, med testet pålidelighed, lille pladsbehov, maksimalt muligt flow, nem betjening (enhåndsbetjening) og et elegant design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Med ventil
Materiale Polypropylen
Samlet længde (metrisk) 50 mm
Til brug med 9,5 mm slange
Emballagemængde 25/Skala
Bredde (metrisk) 6.4 mm
Inkluderer Hurtig kobling
Maksimalt tryk 8 bar
Produkttype Hurtigkobling