Få mere at vide
Buerkle™ Hurtigkoblinger, NW 6,4 mm, hanforbindelser, slangenipler med slangedyser
Artikelnummer. 10255413 Shop alle Bürkle produkter
Slangestørrelse:
6,5 mm dia. x 32 mm
6,5 mm dia. x 47 mm
8 mm dia. x 32 mm
9,5 mm dia. x 42 mm
Materiale:
POM
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10255413
Brand: Buerkle™ 87712140
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hurtigkoblinger, NW 6,4 mm, hanforbindelser, slangenipler med slangedyser for hurtig og sikker tilslutning til væsker, gasser, trykluft og vakuum.
  • Hurtigkoblinger er ideelle ved tilslutning og adskillelse af slanger, maskiner, apparater, beholdere mv.
  • For en hurtig og sikker forbindelse
  • Til væsker, gasser, trykluft og vakuum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Samlet længde (metrisk) 47 mm
Til brug med 6,4 mm slange
Emballagemængde 25/Skala
Slangestørrelse 6,5 mm dia. x 47 mm
Bredde (metrisk) 6.4 mm
Inkluderer Ventil
Maksimalt tryk 8 bar
Produkttype Hurtigkobling