Få mere at vide
Buerkle™ Hurtigkoblinger, NW 6,4 mm, hanforbindelser, slangenipler med slangedyser
Shop alle Bürkle produkter
Slangestørrelse:
6,5 mm dia. x 32 mm
6,5 mm dia. x 47 mm
8 mm dia. x 32 mm
9,5 mm dia. x 42 mm
Materiale:
POM
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hurtigkoblinger er ideelle ved tilslutning og adskillelse af slanger, maskiner, apparater, beholdere mv.
- For en hurtig og sikker forbindelse
- Til væsker, gasser, trykluft og vakuum
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Samlet længde (metrisk) | 42 mm |
| Til brug med | 9,5 mm slange |
| Emballagemængde | 25/Skala |
| Slangestørrelse | 9,5 mm dia. x 42 mm |
| Bredde (metrisk) | 6.4 mm |
| Inkluderer | Ventil |
| Maksimalt tryk | 8 bar |
| Produkttype | Hurtigkobling |