Få mere at vide
Buerkle™ Hurtigkoblinger, NW 6,4 mm, hanforbindelser, slangenipler med slangedyser
Shop alle Bürkle produkter
Slangestørrelse:
6,5 mm dia. x 32 mm
6,5 mm dia. x 47 mm
8 mm dia. x 32 mm
9,5 mm dia. x 42 mm
Materiale:
POM
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hurtigkoblinger er ideelle ved tilslutning og adskillelse af slanger, maskiner, apparater, beholdere mv.
- For en hurtig og sikker forbindelse
- Til væsker, gasser, trykluft og vakuum
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Uden ventil |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6.5 mm |
| Materiale | POM |
| Samlet længde (metrisk) | 32 mm |
| Til brug med | 6,4 mm slange |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Emballagemængde | 1 |
| Slangestørrelse | 6,5 mm dia. x 32 mm |
| Trådstørrelse | NW 6.4 mm |
| Inkluderer | Hantilslutninger, slangenipler med slangedyser |
| Vis mere |