Få mere at vide
Thermo Scientific™ RapID™ CB PLUS System
Beskrivelse
Identificer Corynebacterium og andre gram-positive coryneform-baciller på kun fire timer ved hjælp af Thermo Scientific™ RapID™ CB PLUS System, et identifikationssystem baseret på enzymteknologi.
De RapID CB PLUS System er en kvalitativ mikrometode, der anvender konventionelle og kromogene substrater til identifikation af medicinsk vigtige coryneforme bakterier og andre uregelmæssige Gram-positive baciller isoleret fra humane kliniske prøver.
- Et-trins podning —reducerede forberedelsestiden for øget produktivitet
- Manuel mikrobiel identifikation gjorde let —ingen olie, ingen pipettering, ingen 24-timers inkubation
- Fire timers inkubation*— hurtigere tid til resultat for hurtigere respons
- Fælles procedure —reduceret materialeforbrug sparer tid og penge
- Synlige farvereaktioner —reduceret subjektivitet reducerer gentagen testning
- Bedre rapportering —mere dækning, avancerede opdateringer
*To timers inkubation for RapID SS/u.
En klar plastbakke indeholder reagensimprægnerede brønde, hvilket muliggør samtidig inokulering af hvert hulrum med et forudbestemt volumen inokulum. En suspension af testorganisme i RapID Podevæske bruges som podestof, der rehydrerer og initierer testreaktioner.
Efter inkubation undersøges hvert hulrum for reaktivitet ved at notere udviklingen af en farve. I nogle tilfælde skal reagenser tilsættes til hulrummene for at give en farveændring. Det resulterende mønster af positive og negative scores bruges som grundlag for identifikation af testisolatet ved sammenligning af testresultater med reaktivitetsmønstre lagret i en database eller ved brug af et computergenereret kodekompedium (ERIC ).
Kræver:
RapID Spot indol, (R8309002), og RapID Inokulationsvæske, (R8325106)
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Oversigt | RapID CB PLUS System |
| CE-mærke | Ja |
| Detekterbare analytter | Corynebacterium, Gram-positive Coryneform baciller |
| Emballagetype | 1 æske |
| Mængde | 20 paneler/sæt |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.