Få mere at vide
Thermo Scientific™ RapID™ 1 ml inokulationsvæske
Artikelnummer. 10302213
Skift visning
Mængde:
20 Rør/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10302213 20 Rør/Pk. Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 10302213 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R8325102
 Begrænset vare
På lager
Spar tid på at forberede fortyndingsmidler med denne brugsklare inokuleringsvæske til RapID systemer.
Spar tid på at forberede fortyndingsmidler til Thermo Scientific™ RapID™ System ved hjælp af Thermo Scientific RapID 1 ml inokuleringsvæske.
Dette produkt er til brug med RapID NH System (R8311001), RapID ANA II System (R8311002), RapID STR System (R8311003), RapID SS/u System (R8311004) og RapID NF PLUS System (R8311005).
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 20 °C til 25 °C
Oversigt RapID 1 ml inokulationsvæske
Til brug med (udstyr) RapID NH System (R8311001), RapID ANA II System (R8311002), RapID STR System (R8311003), RapID SS/u-system (R8311004), RapID NF PLUS System (R8311005)
Emballagetype 1 æske
Mængde 20 Rør/Pk.