missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rapeseed Oil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rapeseed Oil |
| CAS | 8002-13-9 |
| Mængde | 10 mL |
| Synonym | AP 85, Agri-Pure 60, Beloukha, Brassica napus oil, Brassica napus oleifera biennis seed oil, Brassica napus seed oil, Codacide, Codacide Oil, Cole seed oil, Colleseed oil, Coltza oil, Colza oil, Cutinol V 7, Ekol, Fats and Glyceridic oils','colza, Fats and Glyceridic oils','rape, Fry Ace PO, Oils','colza, Oils','glyceridic','colza, Oils','glyceridic','rape, Plantocorit N, Plantocut 10S, Plantohyd, Plantohyd 40N, Raisio Biosave 32L |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?