missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rapeseed Oil, TRC

Artikelnummer. 30418986
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418986 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418986 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR8002105ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rapeseed Oil
CAS 8002-13-9
Mængde 5 mL
Synonym AP 85, Agri-Pure 60, Beloukha, Brassica napus oil, Brassica napus oleifera biennis seed oil, Brassica napus seed oil, Codacide, Codacide Oil, Cole seed oil, Colleseed oil, Coltza oil, Colza oil, Cutinol V 7, Ekol, Fats and Glyceridic oils','colza, Fats and Glyceridic oils','rape, Fry Ace PO, Oils','colza, Oils','glyceridic','colza, Oils','glyceridic','rape, Plantocorit N, Plantocut 10S, Plantohyd, Plantohyd 40N, Raisio Biosave 32L
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.