Få mere at vide
Rapamycin, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10798668
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10798668 1 mg 1mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10798668 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP29631
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rapamycin
Type Rapamycin
Fysisk form Powder/Solid
CAS 53123-88-9
Emballage Clear Glass
Farve White
Mængde 1 mg
Analyseprocentområde > 98 %
Molekylær formel C51H79NO13
Kogepunkt 183°C
Merck Index 15, 8232
InChI nøgle QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
SMIL CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Molekylvægt (g/mol) 914.187
PubChem CID 5284616
ChEBI CHEBI:9168
Formel vægt 914.2
Procent renhed >98%