Få mere at vide
Rapamycin Dialdehyde (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rapamycin Dialdehyde |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C51H79NO15/c1-30(14-13-22-53)24-34(5)45(57)47(65-10)46(58)35(6)25-32(3)41(56)29-43(33(4)26-37-17-19-40(55)44(27-37)64-9)66-50(61)39-15-11-12-21-52(39)49(60)48(59)51(62)36(7)16-18-38(67-51)28-42(63-8)31(2)20-23-54/h13-14,20,22-23,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,55,58,62H,11-12,15-19,21,24,26-29H2,1-10H3/b14-13?,31-20+,35-25+/t30?,32-,33-,34?,36-,37+,38+,39?,40-,42+,43+,44?,46-,47?,51-/m1/s1 |
| Formel vægt | 945.545 |