Få mere at vide
Rapamycin, 98+%
Beskrivelse
Blokerer cytokin-medierede signaltransduktionsveje Rapamycin bruges til at hæmme tumorvækst ved at standse tumorcelleproliferation og undertrykke tumorangiogenese. Det danner et kompleks med FKBP12, der binder og hæmmer det molekylære mål for rapamycin (mTOR) samt undertrykker immunsystemet, hvilket forhindrer transplantatafstødning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Rapamycin er en naturlig makrolidforbindelse, der udviser antiproliferative aktiviteter i pattedyrsceller
- Rapamycin er en specifik hæmmer af rapamycinkinase. Det danner et kompleks med FKBP12, som derfor binder og hæmmer rapamycins’molekylære mål (rapamycinkinase)
Anvendelse
- Rapamycin hæmmer tumorvækst ved at forhindre tumorcelleproliferation og undertrykke tumorangiogenese
- Denne forbindelse blokerer også cytokinmedierede signaltransduktionsveje
- Rapamycin fremmer også undertrykkelsen af immunsystemet
- Det blev oprindeligt defineret som en svampedræbende metabolit produceret af Streptomyces hygroscopicus
- In vitro-studier viste, at denne forbindelse er en vigtig mediator for PI3-kinasesignalering
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rapamycin |
| Type | Rapamycin |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 50 mg |
| Merck Index | 14,8114 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO ved 50 mg/ml eller methanol ved 25 mg/ml. Opløselig i alkohol, dimethylsulfoxid og dimethylformamid; Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 914.17 |
| Procent renhed | ≥99% |
Sikkerhed og håndtering
- Rapamycin
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sirolimus