Få mere at vide
Rapamycin, 98+%
Artikelnummer. 15434849
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434849 100 mg 100mg
15444849 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62473.MC
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Rapamycin, CAS # 53123-88-9, er en makrolidforbindelse, der viser suppressoraktivitet mod immunsystemet og også udviser hæmmende aktivitet i tumorvækst. | CAS: 53123-88-9 | C51H79NO13 | 914,187 g/mol
Blokerer cytokin-medierede signaltransduktionsveje Rapamycin bruges til at hæmme tumorvækst ved at standse tumorcelleproliferation og undertrykke tumorangiogenese. Det danner et kompleks med FKBP12, der binder og hæmmer det molekylære mål for rapamycin (mTOR) samt undertrykker immunsystemet, hvilket forhindrer transplantatafstødning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Rapamycin er en naturlig makrolidforbindelse, der viser antiproliferative aktiviteter i pattedyrsceller
  • Rapamycin er en specifik hæmmer af rapamycinkinase. Det danner et kompleks med FKBP12, som følgelig binder og hæmmer ’rapamycins molekylære mål (rapamycin kinase)
Anvendelse
  • Rapamycin hæmmer tumorvækst ved at forhindre tumorcelleproliferation og undertrykke tumorangiogenese
  • Denne forbindelse blokerer også cytokin-medierede signaltransduktionsveje
  • Rapamycin fremmer også undertrykkelsen af immunsystemet
  • Det blev oprindeligt defineret som en antifungal metabolit produceret af Streptomyces hygroscopicus
  • In vitro undersøgelser viste, at denne forbindelse er en vigtig mediator af PI3 kinase signalering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53123-88-9
Molekylær formel C51H79NO13
Molekylvægt (g/mol) 914.187
MDL nummer MFCD00867594
InChI nøgle QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Synonym Sirolimus; AY-22989
PubChem CID 5284616
ChEBI CHEBI:9168
SMIL CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rapamycin
Type Rapamycin
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Merck Index 14,8114
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO ved 50 mg/ml eller methanol ved 25 mg/ml. Opløselig i alkohol, dimethylsulfoxid og dimethylformamid; Uopløselig i vand.
Formel vægt 914.17
Procent renhed ≥99%