Få mere at vide
Rapamycin, 99,0 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11461431 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
100 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11461431 100 μg 100µg
11471431 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461431 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215934680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.00 DKK
    407.47 DKK / 100µg
    Spare 20.53 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 53123-88-9
Molekylær formel C51H79NO13
Molekylvægt (g/mol) 914.187
InChI nøgle QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Synonym A422989, NSC226080
PubChem CID 5284616
ChEBI CHEBI:9168
SMIL CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rapamycin
Type Rapamycin
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 100 μg
Analyseprocentområde 0.99
Formel vægt 914.2