Få mere at vide
Invitrogen™ Rapamycin
Artikelnummer. 15127105
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15127105 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 15127105 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PHZ1235
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Rapamycin
Rapamycin er medlem af en familie af makrolid-immunsuppressiva, der binder til og hæmmer FK506-bindingsproteinet (FKBP) prolinrotamase.
Format/Formulering: Lyofiliseret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store in freezer (-5 to -30 °C).
Gen-id (Entrez) 2475
Gen symbol MTOR
Gene Alias FRAP, FRAP1, FRAP2, RAFT1, RAPT1
Protein mechanistic target of rapamycin (serine/threonine kinase)
Forsendelsestilstand Wet Ice
Mængde 5 mg
Produkttype Rapamycin
Molekylvægt (g/mol) 914.2
Form Solid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • RAPAMYCIN
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Rapamycin
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.