Få mere at vide
Melford Rapamycin
Artikelnummer. 30018763
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018763 1 mg
30018764 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018763 Leverandør Melford Leverandørnr. R645000.001
Rapamycin, en kraftfuld forbindelse afledt af Streptomyces hygroscopicus, er blevet en hjørnesten i det biovidenskabelige område på grund af dets alsidige anvendelser og afgørende rolle i forståelsen af cellulære og molekylære processer.
Rapamycin, en kraftfuld forbindelse afledt af Streptomyces hygroscopicus, er blevet en hjørnesten i det biovidenskabelige område på grund af dets alsidige anvendelser og afgørende rolle i forståelsen af cellulære og molekylære processer. Inden for cellebiologi og molekylær forskning er Rapamycin kendt for sin evne til selektivt at hæmme mTOR (pattedyrmålet for rapamycin)-vejen. Denne vej regulerer grundlæggende cellulære funktioner, herunder vækst, metabolisme og autofagi, hvilket gør Rapamycin til et uundværligt værktøj til at dissekere indviklede cellulære mekanismer.
Inden for kræftforskning har Rapamycin revolutioneret feltet ved at målrette mTOR for at standse den ukontrollerede spredning af kræftceller, hvilket tilbyder lovende muligheder for nye kræftterapier. Rapamycins mangefacetterede natur og forskellige former sikrer dens fortsatte fremtræden i biovidenskaberne, hvilket letter gennembrud inden for cellebiologi, transplantationsmedicin og kræftforskning.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rapamycin
CAS 53123-88-9
Mængde 1 mg
Molekylær formel C51H79NO13