missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rapacuronium bromide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497096
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497096 100 mg 100mg
16457048 10 mg -
16433526 25 mg -
16433097 50 mg -
16409597 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16497096 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16423

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Rapacuronium bromide (Org 9487), a non-depolarizing neuromuscular blocker, is an allosteric modulator of muscarinic acetylcholine receptor (mAChR).

Rapacuronium bromide (Org 9487), a non-depolarizing neuromuscular blocker, is an allosteric modulator of muscarinic acetylcholine receptor (mAChR).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rapacuronium bromide
Fysisk form Solid
CAS 156137-99-4
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C37H61BrN2O4
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Org 9487
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (184.42 mM)
SMIL C[C@@]12[C@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H]([N+]5(CC=C)CCCCC5)[C@@H]4OC(CC)=O)([H])C[C@H](OC(C)=O)[C@@H](N6CCCCC6)C1.[Br-]
Molekylvægt (g/mol) 677.8
Formel vægt 677.8
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.