Få mere at vide
Ranolazine USP Related Compound A, Mikromol™
Beskrivelse
Ranolazine USP Related Compound A, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane |
| CAS | 2210-74-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H12 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane, Ranolazine Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-11-9-4-2-3-5-10(9)13-7-8-6-12-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COc1ccccc1OCC2CO2 |
| Vis mere |