missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ranolazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ranolazine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H33N3O4/c1-18-7-6-8-19(2)24(18)25-23(29)16-27-13-11-26(12-14-27)15-20(28)17-31-22-10-5-4-9-21(22)30-3/h4-10,20,28H,11-17H2,1-3H3,(H,25,29) |
| Formel vægt | 427.2471 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?