missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ranolazine, TRC

Artikelnummer. 30134767
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134767 100 mg
30138686 500 mg
30007437 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134767 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR122500100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 95635-55-5
Molekylær formel C24 H33 N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 427.54
Synonym N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]-1-piperazineacetamide, 1-Piperazineacetamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]-, (±)-, (±)-Ranolazine, CVT 303, RS 43285-003, Ranexa, Ranolazine, Renexa
IUPAC navn N-(2,6-dimethylphenyl)-2-[4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]piperazin-1-yl]acetamide
SMIL COc1ccccc1OCC(O)CN2CCN(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)CC2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ranolazine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H33N3O4/c1-18-7-6-8-19(2)24(18)25-23(29)16-27-13-11-26(12-14-27)15-20(28)17-31-22-10-5-4-9-21(22)30-3/h4-10,20,28H,11-17H2,1-3H3,(H,25,29)
Formel vægt 427.2471
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.