Få mere at vide
Ranolazine, Mikromol™
Artikelnummer. 30052682
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30052682 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30052682 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3496.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ranolazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ranolazine
CAS 95635-55-5
Analyt- eller komponentnavne Ranolazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H33 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]-1-piperazineacetamide, CVT 303, RS 43285-003, Ranexa, Ranolazine, Renexa, 1-Piperazineacetamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]-, (+/-)-, (+/-)-Ranolazine
InChI formel InChI=1S/C24H33N3O4/c1-18-7-6-8-19(2)24(18)25-23(29)16-27-13-11-26(12-14-27)15-20(28)17-31-22-10-5-4-9-21(22)30-3/h4-10,20,28H,11-17H2,1-3H3,(H,25,29)
SMIL COc1ccccc1OCC(O)CN2CCN(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)CC2
IUPAC navn N-(2,6-dimethylphenyl)-2-[4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]piperazin-1-yl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 427.54
Mængde 250 mg
Formel vægt 427.2471 g/mol