Få mere at vide
Ranolazine, Mikromol™
Beskrivelse
Ranolazine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ranolazine |
| CAS | 95635-55-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ranolazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H33 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]-1-piperazineacetamide, CVT 303, RS 43285-003, Ranexa, Ranolazine, Renexa, 1-Piperazineacetamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]-, (+/-)-, (+/-)-Ranolazine |
| InChI formel | InChI=1S/C24H33N3O4/c1-18-7-6-8-19(2)24(18)25-23(29)16-27-13-11-26(12-14-27)15-20(28)17-31-22-10-5-4-9-21(22)30-3/h4-10,20,28H,11-17H2,1-3H3,(H,25,29) |
| SMIL | COc1ccccc1OCC(O)CN2CCN(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)CC2 |
| IUPAC navn | N-(2,6-dimethylphenyl)-2-[4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]piperazin-1-yl]acetamide |
| Vis mere |