missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ranolazine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ranolazine Dihydrochloride |
| CAS | 95635-56-6 |
| Molekylær formel | C24H35Cl2N3O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]-1-piperazineacetamide Dihydrochloride, (±)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]-1-piperazineacetamide Dihydrochloride, (±)-RS 43285-193, RS 43285, RS 43285-193, Ranolazine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C24H33N3O4.2ClH/c1-18-7-6-8-19(2)24(18)25-23(29)16-27-13-11-26(12-14-27)15-20(28)17-31-22-10-5-4-9-21(22)30-3;;/h4-10,20,28H,11-17H2,1-3H3,(H,25,29);2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.COc1ccccc1OCC(O)CN2CCN(CC(=O)Nc3c(C)cccc3C)CC2 |
| IUPAC navn | N-(2,6-dimethylphenyl)-2-[4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]piperazin-1-yl]acetamide;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 500.46 |
| Formel vægt | 499.2005 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?