missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ranitidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ranitidine |
| CAS | 66357-35-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13 H22 N4 O3 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,1-Ethenediamine','N-[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-, N-[2-[[[5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, Label, Midaven, Ranitidine, Ulcerit, Zenetac |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N4O3S/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3 |
| SMIL | CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCc1oc(CN(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | 1-N'-[2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1-N-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.4 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?