missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ranitidine N,S-Dioxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ranitidine-N,S-dioxide |
| CAS | 1185237-42-6 |
| Molekylær formel | C13 H22 N4 O5 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-[2-[[[5-[(Dimethyloxidoamino)methyl]-2-furanyl]methyl]sulfinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N4O5S/c1-14-13(8-16(18)19)15-6-7-23(21)10-12-5-4-11(22-12)9-17(2,3)20/h4-5,8,14-15H,6-7,9-10H2,1-3H3 |
| SMIL | CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCS(=O)Cc1oc(C[N+](C)(C)[O-])cc1 |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-1-[5-[2-[[1-(methylamino)-2-nitroethenyl]amino]ethylsulfinylmethyl]furan-2-yl]methanamine oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.4 |
| Formel vægt | 346.1311 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?