Få mere at vide
Ranitidine N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ranitidine N-Oxide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(8-16(18)19)15-6-7-22-10-12-5-4-11(21-12)9-17(2,3)20/h4-5,8,14-15H,6-7,9-10H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 330.1362 |