Få mere at vide
Ranitidin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ranitidine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N4O3S.ClH/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3;/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 350.1179 |
| Procent renhed | >95% |