Learn More
Ranitidine Hydrochloride, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Ranitidine Hydrochloride |
| CAS | 66357-59-3 |
| Analyte or Component Names | Ranitidine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C13 H22 N4 O3 S . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ranitidine Hydrochloride, 1,1-Ethenediamine, N'-[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-N-methyl-2-nitro-, hydrochloride (1:1), 1,1-Ethenediamine, N-[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-, monohydrochloride (9CI), AH 19065, Achedos, Acidex, Aciloc, Acloral, Aldin, Anistal, Antagonin, Apo-Ranitidine, Apozan, Atural, Axoban, Azantac, Consec, Coralen, Curan, Eltidine, Ezopta, Galidrin, Gastrial, Gastridin, Gastrosedol, Histac, Histak, Lydin, Melfax, Microtid, Neoceptin R, Noctone, Normon, Ptinolin, Quantor, Quicran, RND, Radinat, Ranacid, Randin, Rani 2, Ranial, Raniben, Ranidil, Ranidine, Ranigast, Ranimex, Ranin, Raniogas, Raniplex, Ranisen, Ranitab, Ranital, Ranitidine hydrochloride, Ranitidine-akri, Ranitiget, Ranitin, Ranix, Rantac, Rantacid, Rantidol, Rantin, Ranuber, Ratic, Raticina, Rosimol, Simetac, Sostril, Taural, Terposen, Trigger, Ul-Pep, Ulceran, Ulceranin, Ulcex, Ulcirex, Ulsal, Ultac, Ultidine, Urantac, Verlost, Vesyca, Vizerul, Weichilin, Weidos, Xanidine, Zantab, Zantac, Zantadin, Zantic, Zinetac, Zintac, Ranitidine hydrochloride (AH19065), AH 19065AB |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H22N4O3S.ClH/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3;/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3;1H |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | Cl.CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCc1oc(CN(C)C)cc1 |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?