Få mere at vide
Ranitidin hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11495906
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495906 5 g -
11405916 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22260.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 66357-59-3 | C13H23ClN4O3S | 350,862 g/mol
En H-2 histaminreceptorantagonistRanitidinhydrochlorid bruges hovedsageligt som H2-receptorantagonist og hjælper med behandling af mave-tarm-læsioner på grund af overdreven mavesyresekretion. Det fungerer også som et antisårlægemiddel.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
En H-2 histaminreceptorantagonistRanitidinhydrochlorid bruges hovedsageligt som H2-receptorantagonist og hjælper med behandling af mave-tarm-læsioner på grund af overdreven mavesyresekretion. Det fungerer også som et antisårlægemiddel.
Opløselighed
Opløselig i vand, 2-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin, eddikesyre, methanol, ethanol og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i kloroform.
Bemærk
Lysfølsom. Inkompatibel med oxiderende midler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66357-59-3
Molekylær formel C13H23ClN4O3S
Molekylvægt (g/mol) 350.862
MDL nummer MFCD00069339
InChI nøgle GGWBHVILAJZWKJ-CHHCPSLASA-N
Synonym ranitidine hydrochloride, noctone, n-2-5-dimethylamino methyl-2-furanyl methyl thio ethyl-n'-methyl-2-nitro-1,1-ethanediamine hydrochloride, c13h22n4o3s.hcl, opera_id_624, melfax hydrochloride, zantac hydrochloride, zintac hydrochloride, azantac hydrochloride, raniben hydrochloride
PubChem CID 6603542
IUPAC navn (Z)-1-N'-[2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1-N-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine;hydrochloride
SMIL CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCSCC1=CC=C(O1)CN(C)C.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ranitidine hydrochloride
Smeltepunkt ∽134 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde 99%
Mængde 5 g
Merck Index 14,8110
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, 2-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin, eddikesyre, methanol, ethanol og dimethylsulfoxid. Uopløselig i kloroform.
Formel vægt 350.86
Procent renhed 99%