Få mere at vide
Ranitidine EP Impurity K, Mikromol™
Beskrivelse
Ranitidine EP Impurity K
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (EZ)-N-Methyl-1-(methylsulfanyl)-2-nitroethen-1-amine |
| CAS | 61832-41-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | (EZ)-N-Methyl-1-(methylsulfanyl)-2-nitroethen-1-amine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C4 H8 N2 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (EZ)-N-Methyl-1-(methylsulphanyl)-2-nitroethen-1-amine, N-Methyl-1-methylthio-2-nitroethenamine, Nizatidine Imp. B (EP), Ranitidine Hydrochloride Imp. K (EP), Ranitidine Imp. K (EP), Ranitidine N-Methyl S-methyl, Ranitidine BP Impurity K, NMSM, Ph Eur Ranitidine Impurity K, Nizatidine Impurity B, Ranitidine Hydrochloride Impurity K, Ranitidine Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O2S/c1-5-4(9-2)3-6(7)8/h3,5H,1-2H3 |
| SMIL | CNC(=C[N+](=O)[O-])SC |
| IUPAC navn | N-methyl-1-methylsulfanyl-2-nitroethenamine |
| Vis mere |