Få mere at vide
Ranitidine EP Impurity H, Mikromol™
Beskrivelse
Ranitidine EP Impurity H
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-2-nitroacetamide |
| CAS | 72078-82-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Methyl-2-nitroacetamide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C3 H6 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ranitidine Hydrochloride Imp. H (EP), Ranitidine Imp. H (EP), N-Methyl-2-nitroacetamide, Ranitidine Hydrochloride Impurity H, Ranitidine Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O3/c1-4-3(6)2-5(7)8/h2H2,1H3,(H,4,6) |
| SMIL | CNC(=O)C[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-methyl-2-nitroacetamide |
| Vis mere |