Få mere at vide
Ranitidine EP Impurity G (Nizatidine EP Impurity K), Mikromol™
Beskrivelse
Ranitidine EP Impurity G (Nizatidine EP Impurity K), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime |
| CAS | 148639-72-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C5 H9 N3 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Nizatidine Imp. K (EP), Ranitidine Hydrochloride Imp. G (EP), Ranitidine Imp. G (EP), 3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime, Nizatidine Impurity K, Ranitidine Hydrochloride Impurity G, Ranitidine Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3OS/c1-6-4-5(8-9)10-3-2-7-4/h9H,2-3H2,1H3,(H,6,7) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CNC1=NCCSC1=NO |
| Vis mere |