Få mere at vide
Ranimustine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ranimustine |
| CAS | 58994-96-0 |
| Molekylær formel | C10 H18 Cl N3 O7 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | α-D-Glucopyranoside','methyl 6-[[[(2-chloroethyl)nitrosoamino]carbonyl]amino]-6-deoxy-, Methyl 6-[[[(2-chloroethyl)nitrosoamino]carbonyl]amino]-6-deoxy-α-D-glucopyranoside, Cymerin, Cymerine, MCNU, NSC 270516, Ranimustine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18ClN3O7/c1-20-9-8(17)7(16)6(15)5(21-9)4-12-10(18)14(13-19)3-2-11/h5-9,15-17H,2-4H2,1H3,(H,12,18)/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1O[C@H](CNC(=O)N(CCCl)N=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | 1-(2-chloroethyl)-1-nitroso-3-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methoxyoxan-2-yl]methyl]urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.72 |
| Formel vægt | 327.0833 |