missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ranimustine, TRC

Artikelnummer. 30415717
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415717 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415717 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR12003025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ranimustine
CAS 58994-96-0
Molekylær formel C10 H18 Cl N3 O7
Mængde 25 mg
Synonym α-D-Glucopyranoside','methyl 6-[[[(2-chloroethyl)nitrosoamino]carbonyl]amino]-6-deoxy-, Methyl 6-[[[(2-chloroethyl)nitrosoamino]carbonyl]amino]-6-deoxy-α-D-glucopyranoside, Cymerin, Cymerine, MCNU, NSC 270516, Ranimustine
InChI formel InChI=1S/C10H18ClN3O7/c1-20-9-8(17)7(16)6(15)5(21-9)4-12-10(18)14(13-19)3-2-11/h5-9,15-17H,2-4H2,1H3,(H,12,18)/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1
SMIL CO[C@H]1O[C@H](CNC(=O)N(CCCl)N=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn 1-(2-chloroethyl)-1-nitroso-3-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methoxyoxan-2-yl]methyl]urea
Molekylvægt (g/mol) 327.72
Formel vægt 327.0833
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.