Få mere at vide
Ohaus™ Ranger™ Tæl 4000 Tælleskala
Artikelnummer. 15523893 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
6 kg
30 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15523893 30 kg Hver
15523883 6 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15523893 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30231105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4555.00 DKK
    3292.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 1262.13 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Velegnet til hårde, industrielle tælleopgaver, der kræver holdbarhed og nøjagtighed til en stor værdi.
  • Udstyret med funktioner til vejning, deletælling, kontroltælling og akkumulering og kan producere resultater til en række industrielle vejnings-, tælle- og målebehov
  • Fuldt metalhus giver styrke og beskyttelse og maksimerer produktets levetid
  • Præcis tælle- og vejeydelse giver nøjagtige resultater
  • Brugervenlig software
  • Nem at betjene
  • Adskillige tilslutningsmuligheder giver forbindelse til flere eksterne enheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 210 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype 2. RS232 (tilgængelig som tilbehør)Ethernet (tilgængelig som tilbehør)RS232 (inkluderet)USB (tilgængelig som tilbehør)
Konstruktion Robust støbt aluminiumshus, platform i rustfrit stål
Volumen 30 kg
Display Type 3-vindues baggrundsbelysning LCD + 3 LED
Læsbarhed 1.000000 g
Inkluderer RS232, AC Strøm, genopladeligt batteri
Linearitet 2.000000 g
Materiale Robust støbt aluminiumshus, platform i rustfrit stål
Model- RC41M30
Gentagelighed 2.000000 g
Dimensioner (L x B) 327.00 x 315.00 mm
Dimensioner (L x B x H) 327.00 x 315.00 x 122.000 mm
Længde (engelsk) 12,90 tommer.
Længde (metrisk) 327.00 mm
Længde (metrisk) Pan 225 mm
Bredde (engelsk) 12.40 tommer.
Bredde (metrisk) 315.00 mm
Bredde (metrisk) panorering 300 mm
Højde (engelsk) 4,80 tommer.
Højde (metrisk) 122.000 mm
Dybde (engelsk) 12,90 tommer.
Dybde (metrisk) 327.00 mm
Elektriske krav 100/240 VAC 50/60 Hz intern universal strømforsyning, internt genopladeligt blybatteri