Få mere at vide
OHAUS™ Ranger™ Tæl 4000
Artikelnummer. p-7162292 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
3.00 kg
6.00 kg
15.00 kg
30.00 kg
Model-:
RC41M15
RC41M15-M
RC41M3
RC41M3-M
RC41M30-M
RC41M6-M
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15503893
Brand: OHAUS™ 30231102
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
OHAUS™ Ranger™ Count 4000 er ideel til hårde industrielle tælleopgaver, der kræver holdbarhed og nøjagtighed. Denne vægt er udstyret med funktioner til vejning, deletælling, kontroltælling og akkumulering
  • Robust metalhus og skridsikre gummifødder giver den beskyttelse, stabilitet og lange produktlevetid, der er nødvendig for hård industriel vejning.
  • Nøjagtig veje- og tælleydelse er sikret med 1:1.500.000 intern tælleopløsning og autooptimeringssoftware, der reducerer fejl.
  • Nem at betjene med SmarText™ software, et centralt placeret tælledisplay og dedikerede Sample og Tara nøgler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 210 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Nem adgang til kommunikationsport inklusive standard RS232 (inkluderet) og anden RS232, USB eller Ethernet (tilbehør sælges separat)
Konstruktion Robust støbt aluminiumshus, platform i rustfrit stål
Volumen 3.00 kg
Display Type 3 vinduesbaggrundsbelyst LCD, 3 farvekontrolveje-LED'er
Læsbarhed 0.100000 g
Linearitet 0.200000 g
Model- RC41M3
Gentagelighed 0.200000 g
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Vejetilstande Gram, Kilogram, Pund, Ounce, Pund:Ounce
Dimensioner (L x B x H) 327 x 315 x 122 mm
Vægt (metrisk) 15.500 kg