Få mere at vide
OHAUS™ Ranger™ Tæl 4000
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
3.00 kg
6.00 kg
15.00 kg
30.00 kg
Model-:
RC41M15
RC41M15-M
RC41M3
RC41M3-M
RC41M30-M
RC41M6-M
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Robust metalhus og skridsikre gummifødder giver den beskyttelse, stabilitet og lange produktlevetid, der er nødvendig for hård industriel vejning.
- Nøjagtig veje- og tælleydelse er sikret med 1:1.500.000 intern tælleopløsning og autooptimeringssoftware, der reducerer fejl.
- Nem at betjene med SmarText™ software, et centralt placeret tælledisplay og dedikerede Sample og Tara nøgler.
Tekniske data
Tekniske data
| Batterilevetid | 210 timer med genopladeligt batteri |
| Tilslutningstype | Nem adgang til kommunikationsport inklusive standard RS232 (inkluderet) og anden RS232, USB eller Ethernet (tilbehør sælges separat) |
| Konstruktion | Robust støbt aluminiumshus, platform i rustfrit stål |
| Volumen | 30.00 kg |
| Display Type | 3 vinduesbaggrundsbelyst LCD, 3 farvekontrolveje-LED'er |
| Læsbarhed | 10.000000 g |
| Linearitet | 2.000000 g |
| Model- | RC41M30-M |
| Gentagelighed | 2.000000 g |
| Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C til +40 °C |
| Vis mere |